Få mere at vide
exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylanhydrid, 98+%
Beskrivelse
Mellemprodukt i en nyttig syntese af 4,4-dialkyl-2-butenolider, baseret på reaktion med to mol Grignard-reagens, efterfulgt af cycloreversion (eliminering af furan) for at frigive dobbeltbindingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,4-dialkyl-2-butenolider, baseret på reaktion med to mol Grignard-reagens, efterfulgt af cycloreversion (eliminering af furan) for at frigive dobbeltbindingen.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride |
| Smeltepunkt | 118 °C til 119 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 10355 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyserer i vand. |
| Formel vægt | 166.13 |
| Procent renhed | ≥98% |