Få mere at vide
exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylanhydrid, 98+%
Artikelnummer. 11332246
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332246 5 g 5g
11342246 25 g 25g
11352246 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03620.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6118-51-0 | C8H6O4 | 166,13 g/mol
Mellemprodukt i en nyttig syntese af 4,4-dialkyl-2-butenolider, baseret på reaktion med to mol Grignard-reagens, efterfulgt af cycloreversion (eliminering af furan) for at frigive dobbeltbindingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Mellemprodukt i en nyttig syntese af
4,4-dialkyl-2-butenolider, baseret på reaktion med to mol Grignard-reagens, efterfulgt af cycloreversion (eliminering af furan) for at frigive dobbeltbindingen.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6118-51-0
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.13
MDL nummer MFCD00151506,MFCD00077442,MFCD00151506,MFCD00151506
InChI nøgle QQYNRBAAQFZCLF-UHFFFAOYNA-N
Synonym exo-3,6-epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
PubChem CID 124671625
IUPAC navn 4,10-dioxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-3,5-dion
SMIL O=C1OC(=O)C2C3OC(C=C3)C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
Smeltepunkt 118 °C til 119 °C
Mængde 5 g
Beilstein 10355
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 166.13
Procent renhed ≥98%