Få mere at vide
(+/-)-Exo-6-hydroxytropinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxytropinone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-6(10)4-7(9)8(11)3-5/h5,7-8,11H,2-4H2,1H3/t5-,7+,8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 155.0946 |