Få mere at vide
exo-2-Aminonorbornane, 99%
Artikelnummer. 10785432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10785432 1 g Glasflaske 1g
10764862 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10785432 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 176950010
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
View alternative products
CAS: 7242-92-4 | C7H13N | 111.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7242-92-4
Molekylær formel C7H13N
Molekylvægt (g/mol) 111.19
MDL nummer MFCD00078132
InChI nøgle JEPPYVOSGKWVSJ-YUZWJPFSNA-N
Synonym 1r,2r,4s-rel-bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, 1r,2r,4s-bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, exo-2-norbornanamine, exo-2-aminonorbornane 99, exo-2-aminonorbornane, 1alpha,4alpha-norbornane-2alpha-amine, bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, 1r,2r,4s-rel
PubChem CID 10240785
IUPAC navn (1S,3R,4R)-bicyclo[2.2.1]heptan-3-amin
SMIL N[C@@H]1C[C@H]2CC[C@@H]1C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale exo-2-Aminonorbornane
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 49.0°C (13.0 Mbar)
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4807
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.93
Formel vægt 111.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • exo-2-Aminonorbornane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.