Få mere at vide
SymLine™ Tilbehør til udstødningsventilationssystem
Beskrivelse
- Integreret udstødningsfilter blokerer opløsningsmiddeldampe
- Hjælper til beskyttelse af sundhed og miljø
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Y-stik til udstødningsventilationssæt |
| Til brug med (applikation) | Affaldsbortskaffelsessystem |
| Til brug med (udstyr) | SymLine System |
| Produkttype | Y-stik |