Få mere at vide
SymLine™ Tilbehør til udstødningsventilationssystem
Artikelnummer. 16573532
Skift visning
Produkttype:
Flexrør
Y-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
16573532 Flexrør Hver
17377419 Y-stik -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16573532 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106490
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Forbind dit rørsystem sikkert til din affaldsbeholder med disse forskellige tilslutninger.
  • Integreret udstødningsfilter blokerer opløsningsmiddeldampe
  • Hjælper til beskyttelse af sundhed og miljø
Tekniske data
Lukkestørrelse GL 14
Diameter (metrisk) Udvendig 13.9 mm
Længde (metrisk) 1500 mm
Inkluderer Rustfrit stål 1/4 in. NPT Flexrør til tilslutning til HT Rør
Liner materiale HDPE-EC
Til brug med (applikation) Affaldsbortskaffelsessystem
Til brug med (udstyr) Udsugningsventilationssæt
Produkttype Flexrør