Få mere at vide
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Udstødningsdampkondensator EK 600 med rundbundet kolbe, 500 ml
Artikelnummer. 17162614 Shop alle Vacuubrand produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Artikelnummer. 17162614
Brand: BRANDTECH™ VACUUBRAND™ 20751801
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et tilbehør til brug med VACUU·PURE™ Pumper
Base Module for Chemistry Pumping Unit (without pump) with Exhaust Vapor Condenser EK 600 for VACUU-PURE. The exhaust vapor condenser EK 600 is designed for use with the VACUU-PURE pumping unit. It features a 500 mL round bottom flask and KF DN 25 connections
  • Ambient Temperature Range: 10°C to 40°C
  • Outlet Connection: Small flange KF DN 25
  • Inlet Connection: Schlauchwelle DN 19 mm
  • Volume Catchpot: 500 mL
  • Items Supplied: Exhaust vapor condenser with KF DN 25 for VACUU-PURE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 118 mm
Til brug med VACUU·REN™ 10 C
Inkluderer Kolbe med rund bund
Type Udstødningsdampkondensator EK 600
Maksimalt tryk 0.22 psi