Få mere at vide
asecos™ Udsugningsluft enhed
Artikelnummer. 15957826 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Højskabe
Under bænke skabe
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15957826 Under bænke skabe Hver
13463877 Højskabe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15957826 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 24732
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Udsugningsmodul til vægmontering, højskabe eller underbordsskabe med udsugningsluftovervågning
  • Udsugningsenheder/moduler til montering på skab eller vægmontering– klar til plug-in, nem og hurtig installation
  • Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
  • Meget lav støj, ideel til direkte installation på arbejdspladsen
  • Med tilslutningskabel og strømledning
  • Tilslutningsfitting DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
  • Med udsugningsluftovervågning
    • Integreret tryklækagedetektor
    • Den grønne LED slukker i tilfælde af fejl, og den røde LED lyser
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-kompatibel
Dybde (metrisk) Eksteriør 200 mm
Oversigt Til vægmontering eller under bænkeskabe, med afkastluftovervågning og med potentialfri alarmkontakt, CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4 , eksplosionssikker, udvinding fra: EX-ZONE 2 / installation: uden for enhver EX-ZONE
Dimensioner (D x B x H) 200 x 400 x 340 mm
Til brug med (applikation) Udsugningsmodul til vægmontering – klar til plug-in, nem og hurtig installation
Til brug med (udstyr) Under bænke skabe
Højde (metrisk) Udvendig 340 mm
Inkluderer Monteringsbeslag, fleksibel slange, slangeklemmer og monteringsmateriale
Model- HF.EA.24139
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 400 mm
Materiale Stål
Produkttype Udsugningsluft enhed