Få mere at vide
asecos™ Udsugningsluft enhed
Artikelnummer. 13463877 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Højskabe
Under bænke skabe
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13463877 Højskabe Hver
15957826 Under bænke skabe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13463877 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 17177
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Udsugningsmodul til vægmontering, højskabe eller underbordsskabe med udsugningsluftovervågning
  • Udsugningsenheder/moduler til montering på skab eller vægmontering– klar til plug-in, nem og hurtig installation
  • Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
  • Meget lav støj, ideel til direkte installation på arbejdspladsen
  • Med tilslutningskabel og strømledning
  • Tilslutningsfitting DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
  • Med udsugningsluftovervågning
    • Integreret tryklækagedetektor
    • Den grønne LED slukker i tilfælde af fejl, og den røde LED lyser
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-kompatibel
Dybde (metrisk) Eksteriør 400 mm
Oversigt Til vægmontering eller højskabe, med overvågning af udsugningsluft, CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4 , eksplosionssikker, udvinding fra: EX-ZONE 2 / installation: uden for enhver EX-ZONE
Dimensioner (D x B x H) 400 x 200 x 200 mm
Til brug med (applikation) Udsugningsmodul til vægmontering – klar til plug-in, nem og hurtig installation
Til brug med (udstyr) Højskabe
Højde (metrisk) Udvendig 200 mm
Inkluderer Monteringsbeslag, fleksibel slange, slangeklemmer og monteringsmateriale
Model- HF.EA.15575.
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 200 mm
Materiale Stål
Produkttype Udsugningsluft enhed