missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Exendin-4 acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.69% |
| CAS | 914454-01-6 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 4246.62 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 66.66 mg/mL (15.70 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (5.89 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Exenatide acetate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?