missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Exendin-4

Artikelnummer. 16483356
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483356 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483356 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY13443

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Exendin-4 (Exenatide), a 39 amino acid peptide, is a long-acting glucagon-like peptide-1 receptor agonist with an IC50 of 3.22 nM.

Tekniske data

Renhed 97.35%
CAS 141758-74-9
Indhold og opbevaring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvægt (g/mol) 4186.57 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 33.33 mg/mL (7.96 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (7.64 mM) ∣Ethanol : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonym Exenatide
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.