missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Exendin-4
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 97.35% |
| CAS | 141758-74-9 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 4186.57 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 33.33 mg/mL (7.96 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (7.64 mM) ∣Ethanol : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble) |
| Synonym | Exenatide |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?