Få mere at vide
MedChemExpress Exendin-3
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 130357-25-4 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 4202.57 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |