Få mere at vide
Exenatide Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Exenatide Acetate |
| CAS | 141732-76-5 |
| Molekylær formel | C186H286N50O62S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Exendin-4 |
| SMIL | NC([C@H](CO)NN1CCC[C@H]1C(C([C@H]2N(CCC2)C([C@H]3N(CCC3)C([C@H](NC(CNC([C@H](CO)NC([C@H](CO)NC([C@H]4N(CCC4)C(CNC(CNC([C@H](CC(N)=O)NC([C@H](CCCCN)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC([C@H](CCC(O)=O)NN[C@H](C(C([C@@H](NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](C(C)C)NC([C@H](NC([C@H](CCC(O)=O)NC([C@H](CCC(O)=O)NC([C@H](CCC(O)=O)NC([C@@H](NC([C@H](CCC(N)=O)NC([C@H](CCCCN)NC([C@H](CO)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC([C@H](CO)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@@H](NC([C@H]([C@H](O)C)NC(CNN[C@@H](CCC(O)=O)C(NCC(C([C@@H](N[H])CC5=CN=CN5)=O)=O)=O)=O)=O)CC6=CC=CC=C6)=O)=O)=O)CC(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCSC)=O)=O)=O)=O)C)=O)=O)=O)=O)CC7=CC=CC=C7)=O)=O)[C@@H](C)CC)=O)CC8=CNC9=C8C=CC=C9)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C)=O)=O)=O)=O)=O.CC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 4246.62 |