Få mere at vide
Exemestane, Mikromol™
Artikelnummer. 18092370
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18092370 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092370 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1161.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Exemestane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Exemestane
CAS 107868-30-4
Analyt- eller komponentnavne Exemestane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Aromasil, Aromasin, Exemestane, FCE 24304
InChI formel InChI=1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-6-methylidene-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvægt (g/mol) 296.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 296.1776 g/mol