Få mere at vide
Exemestane, LoGiCal
Artikelnummer. 30464088
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464088 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464088 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1161.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Exemestane
CAS 107868-30-4
Analyt- eller komponentnavne Exemestane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Aromasil, Aromasin, Exemestane, FCE 24304
InChI formel InChI=1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-6-methylidene-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 296.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 296.1776 g/mol