Få mere at vide
Exemestane EP Impurity E (Exemestane USP Related Compound A), Mikromol™
Beskrivelse
Exemestane EP Impurity E (Exemestane USP Related Compound A), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dihydro Exemestane |
| CAS | 19457-55-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2-Dihydro Exemestane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H26 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Methylideneandrost-4-ene-3,17-dione, Exemestane Imp. E (EP), Exemestane USP Related Compound A, Exemestane USP RC A, Androst-4-ene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione, 6-Methyleneandrost-4-en-3,17-dione, 6-Methylideneandrost-4-ene-3,17-dione, 1,2-Dihydroexemestane, Exemestane Related Compound A, Exemestane Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11,14-16H,1,4-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Vis mere |