missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Exemestane EP Impurity E (Exemestane USP Related Compound A), Mikromol™

Artikelnummer. 30050681
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050681 25 mg
17982436 100 mg
30462161 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050681 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1161.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Exemestane EP Impurity E (Exemestane USP Related Compound A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Dihydro Exemestane
CAS 19457-55-7
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Dihydro Exemestane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Methylideneandrost-4-ene-3,17-dione, Exemestane Imp. E (EP), Exemestane USP Related Compound A, Exemestane USP RC A, Androst-4-ene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione, 6-Methyleneandrost-4-en-3,17-dione, 6-Methylideneandrost-4-ene-3,17-dione, 1,2-Dihydroexemestane, Exemestane Related Compound A, Exemestane Impurity E
InChI formel InChI=1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11,14-16H,1,4-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-6-methylidene-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvægt (g/mol) 298.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 298.1933 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.