Få mere at vide
Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 Sko
Beskrivelse
- Vandafvisende læderoverdel giver stor modstand og fleksibilitet
- Eksklusiv og dedikeret læst giver komfort og perfekt pasform
- Et unikt elegant design ligner en elegant bysko
- Læder indersål og foring giver god åndbarhed og hygiejne
- Mellemsål: Ikke-metallisk antipunktur mellemsål. beskytter 100% af fodens overflade, giver fleksibilitet og overholder EN ISO 20345:2011.
- Overdel: Sort derby, glat fuldnarvet læder
- Tåhætte: Smartium tåkappe i indsprøjtet polymer. Ikke metallisk, 50 % lettere end stil med et tyndt design
- Indersål: Perforeret læder, med hæl støddæmper
- Ydersål: Cementeret monodensity PU. Markerede hæl og SRC præstationer
- SCR certificeret
- CI
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 og SRC certificeret |
| Farve | Sort |
| Design | Sort derby, glat fuldnarvet læder, fuldt foret med læder, vegetabilsk garvet læder indersål, 100% ikke metallisk |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 38 |
| Sål materiale | Polyurethan |