Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging termohygrometre med kalibrering
Artikelnummer. 16631323 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Datahukommelse:
525.600 målinger
Artikelnummer. Datahukommelse
16631323 525.600 målinger
1 options
Artikelnummer. 16631323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 DKK
    1865.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 564.34 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perfekt til overvågning af forhold i lagerrum, laboratorier og miljøkamre.
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Gem op til 30 unikke alarmhændelser
  • Smart-Alarm™ med visuel/hørbar alarm fortsætter med at advare, selvom forholdene vender tilbage til normalområdet
Tekniske data
Type Termohygrometer med barometer og kalibrering
Datahukommelse 525.600 målinger
Kalibrering NIST
Kanaler 1
Nøjagtighed (relativ luftfugtighed) ±3 % RH mellem 5 og 75 %, ellers± 5% RF
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Fugtighedsområde 0 til 95 %, ikke-kondenserende
Opløsning (relativ luftfugtighed) 0.1% RH
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 65 °C