Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging Køle-/frysetermometre med kalibrering
Artikelnummer. p-9090000 Shop alle Fisherbrand produkter
Kanaler:
1
2
Artikelnummer. 16651323
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rolling memory bevarer de seneste 525.600 temperaturobservationer.
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Hukommelsen kan ryddes efter download af data og alarmhændelser
  • Indstil grænser for og gem op til 10 unikke alarmhændelser
  • Smart-Alarm™ med visuel/hørbar alarm fortsætter med at advare, selvom forholdene vender tilbage til normalområdet
  • Tredobbelt display —viser høj, lav og aktuel temperatur samtidigt
Tekniske data
Type Cryo-Temp Datalogger
Datahukommelse 525.600 Læsninger
Kalibrering NIST
Inkluderer Kalibrering; 1 sonde i rustfrit stål
Kanaler 1
Materiale Rustfrit stål (sensor)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,25 °C
Temperaturopløsning 0,01 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +105 °C