Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging Køle-/frysetermometre med kalibrering
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
- Hukommelsen kan ryddes efter download af data og alarmhændelser
- Indstil grænser for og gem op til 10 unikke alarmhændelser
- Smart-Alarm™ med visuel/hørbar alarm fortsætter med at advare, selvom forholdene vender tilbage til normalområdet
- Tredobbelt display —viser høj, lav og aktuel temperatur samtidigt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Cryo-Temp Datalogger |
| Datahukommelse | 525.600 Læsninger |
| Kalibrering | NIST |
| Inkluderer | Kalibrering; 2 sonder i rustfrit stål |
| Kanaler | 2 |
| Materiale | Rustfrit stål (sensor) |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,25 °C |
| Temperaturopløsning | 0,01 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +105 °C |