Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging Køle-/frysetermometre med kalibrering
Artikelnummer. 16651323 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kanaler:
1
2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanaler
16651323 1
16661323 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16651323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3675.00 DKK
    2828.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 846.65 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rolling memory bevarer de seneste 525.600 temperaturobservationer.
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Hukommelsen kan ryddes efter download af data og alarmhændelser
  • Indstil grænser for og gem op til 10 unikke alarmhændelser
  • Smart-Alarm™ med visuel/hørbar alarm fortsætter med at advare, selvom forholdene vender tilbage til normalområdet
  • Tredobbelt display —viser høj, lav og aktuel temperatur samtidigt
Tekniske data
Type Cryo-Temp Datalogger
Datahukommelse 525.600 Læsninger
Kalibrering NIST
Inkluderer Kalibrering; 1 sonde i rustfrit stål
Kanaler 1
Materiale Rustfrit stål (sensor)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,25 °C
Temperaturopløsning 0,01 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +105 °C