Få mere at vide
SI Analytics™ Udvekslingsenhed
Artikelnummer. 11358310 Shop alle SI Analytics produkter
Volumen (metrisk):
5 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11358310
Brand: SI Analytics™ 285220320
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Exchange Unit er en enhed, der inkluderer en integreret chip til reagensdata, rør, en titreringsspids og mere.
  • Inkluderer integreret chip til reagensdata
  • Leveres med en brun glasflaske til titrant
  • GL 45
  • S 40 flaske adapter
  • Inkluderer rør, dryprør og titreringsspids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Brun glasflaske til titrant
Beholderstørrelse GL 45
Type Udvekslingsenhed
Inkluderer Integreret chip til reagensdata
Volumen (metrisk) 20 ml