Få mere at vide
WTW™ Udskift membranhoveder til sensorer for opløst ilt
Artikelnummer. 11775074
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Sensor for opløst ilt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11775074 Sensor for opløst ilt Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 11775074 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 202725
På lager
Til brug med DO-sensorer er disse udskiftningshoveder til membrandækkede galvaniske opløst oxygen-sensorer ideelle til måling i vand og vandholdige opløsninger.
  • Udskiftningshoved til membrandækkede galvaniske opløst iltsensorer til måling i vand og vandholdige opløsninger
  • 3 erstatningsmembranhoveder til alle opløst iltsensorer undtagen StirrOx G, ™DurOx ™325
  • Til brug med DO-sensor
  • Udskift membranhovedtype
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sensor for opløst ilt
Type Udskift membranhoved