Få mere at vide
Epredia™ Excelsior™ AS Tilbehør til vævsprocessor
Artikelnummer. 15594280 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Adapter til nedløbskanal til udsugningskanal
Dampfilter (kul)
Kaliumpermanganatfilter
Kurvbærende beholder
Luftsystem kanaladaptersæt
Monitorklemme-kit
Opbevaringsflaske
Organiseret kurv, 222 kassette
Organiseret kurv, 300 kassette
Sæt til beholder til voksaffald
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15594280 Organiseret kurv, 300 kassette Hver
12638156 Adapter til nedløbskanal til udsugningskanal Hver
12648156 Luftsystem kanaladaptersæt Hver
12683156 Opbevaringsflaske Pakke med 6
12678156 Sæt til beholder til voksaffald Hver
12688156 Monitorklemme-kit Hver
12608346 Kurvbærende beholder Hver
13470487 Dampfilter (kul) Pakke med 6
12764856 Kaliumpermanganatfilter Pakke med 6
12658156 Organiseret kurv, 222 kassette Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15594280 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A82310038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7270.00 DKK
    5708.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 1561.38 DKK
    21% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedligehold Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor med Epredia™ Excelsior AS Tilbehør til vævsprocessor.
Produktfunktioner:
  • Mikrobølgeovnsdesign, der muliggør forbehandling af væv
  • Organiseret kapacitet på –300 kassetter i seks kurvehalvdele
Advarsler vedrørende bestilling:
Kurvehalvdelene matcher kun med hinanden, men kan blandes med 222 kassettekurve eller SecureSette Excelsior ES kurve
Inkluderer:
Seks 50-kassette kurvhalvdele og brugervejledning og ilægningsinstruktioner
Kompatibel med:
Excelsior ES vævsprocessor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Organiseret kurv, 300 kassette
Til brug med (udstyr) Excelsior AS Vævsprocessor
Kurvekapacitet 300 kassetter sæt
Indhold og opbevaring Stuetemperatur