Få mere at vide
R&D Systems™ ExCellerate NK Cell Expansion Media, Animal Component-Free
Artikelnummer. 30067469
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Artikelnummer. Mængde
30067469 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 30067469 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. CCM037
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tekniske data
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1000 ml
Regulatorisk status Animal Free
Arter Human
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.