Få mere at vide
R&D Systems™ ExCellerate Human NK Cell Expansion Media, Xeno-Free
Artikelnummer. 18747856
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18747856 500 ml
1 options
Artikelnummer. 18747856 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. CCM032
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Media for the ex vivo expansion and culture of human Natural Killer lymphocytes under xeno-free conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje R&D Systems
Mængde 500 ml
Arter Human, Multi-Species
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.