Få mere at vide
R&D Systems™ ExCellerate B Cell Media, Xeno-Free
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 500 ml |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2 to 8 °C. Do not use past expiration date |