Få mere at vide
Eppendorf™ Excella™ E24R Incubator Shaker
Artikelnummer. 11330065
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende -15 °C til 60 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11330065 Omgivende -15 °C til 60 °C Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11330065 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. M13520006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Tekniske data
Orbit 19 mm
Hastighedsområde 50 to 400 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) Omgivende -15 °C til 60 °C
Holder 2.8 L
Produkttype Incubator Shaker
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 76.2 cm
Højde (metrisk) 101.6 cm
Bredde (metrisk) 56 cm
Model- Excella E24R
Vise LED
Til brug med (udstyr) Interchangeable platforms, clamps, and test tubes
Timer rækkevidde 0.01 to 99.9 hr.