Få mere at vide
Eppendorf™ Excella™ E24R Incubator Shaker
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 19 mm |
| Hastighedsområde | 50 to 400 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende -15 °C til 60 °C |
| Holder | 2.8 L |
| Produkttype | Incubator Shaker |
| Frekvens | 50 Hz |
| Dybde (metrisk) | 76.2 cm |
| Højde (metrisk) | 101.6 cm |
| Vis mere |