Få mere at vide
Cytiva ExcelGel SDS Buffer Strips
Artikelnummer. 11515015 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
6 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11515015
Brand: Cytiva 17134201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Semi dry precast buffer strips for horizontal SDS electrophoresis. Cytiva Lifescience™ ExcelGel SDS Buffer Strips are designed for use with ExcelGel Precast Gels.
  • Designed for use with ExcelGel Precast Gels for SDS-PAGE
  • Include strips for both anode and cathode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Multiphor II Flatbed Electrophoresis System
Produkttype ExcelGel SDS Buffer strips
Formulering Acrylamide 0.55%
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Mængde 6 Pakke
Opbevaringskrav Cool, dry place
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ExcelGel SDS Buffer Strips
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • EUH208-Indeholder Acrylamide. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide
  • UNKNOWN ACUTE-75% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.