Få mere at vide
Cytiva ExcelGel DNA Analysis Kit
Artikelnummer. 10227654 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10227654
Brand: Cytiva 17119807
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Provide fast, easy, high resolution and reproducible manual analysis of DNA fragments in polyacrylamide gels
Kits are intended for use with Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System. Provide more reliable results than those obtained with agarose electrophoresis: optimal separation range is 50-500 base pairs (bp), with resolution of 6-8 bp in the 100–200 bp range.
  • Achieve high throughput with precast gels with 48 preformed 5-7μL sample wells
  • DNA fragments can be visualized in about 120 minutes
  • Silver staining following separations yields high senstivity and permanent documentation of results
  • Gel dimensions: 250 x 110 x 0.5 mm
  • Gels offers long shelf life--up to 24 months
ExcelGel™ (12.5% gel) Kit
  • Offers the convenience of a ready-to-use gel; no need to handle buffer and rehydration solutions
  • Used in a variety of DNA techniques: SSCP, RAPD, and VNTR
  • Includes five ExcelGel 48S gels and 12 buffer strips, and instructions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Multiwell
Produkttype Precast Gel
Adskillelsesområde 100 to 1500 bp
Wells 48-well
Til brug med (applikation) Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System
Sættets indhold Five ExcelGel 48S gels with 48 5 to 7μL wells, six anode Buffer strips and six cathode Buffer strips and manual
Materiale ExcelGel 48S
Mængde 1 stk.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ExcelGel DNA Analysis Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • EUH208-Indeholder Acrylamide. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.,Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.,VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.,Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.,Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide