Få mere at vide
Cytiva ExcelGel 8 to 18%, Tris-Acetate, 0.5 mm, Protein Gel, 25-well
Artikelnummer. 11733339 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11733339
Brand: Cytiva 80125553
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Separation Range: 15 to 200 kd; For Use With: Immobiline DryStrip Gels
Three homogeneous and one gradient polyacrylamide gel for horizontal electrophoresis of SDS denatured proteins; also for separation of nucleic acids in the base pair range 50-1500
  • Homogeneous 7.5, 12.5, and 15% gels have 25 preformed sample wells for sample volumes from up to 17μL for quick, easy sample application
  • Gradient gel uses sample application strips (26 samples up to 40μL, 52 samples up to 20μL), paper pieces, or sample droplets; recommended for use with Immobiline DryStrip gels
  • ExcelGel SDS Homogeneous 15% is also designed for separation of peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kassettemateriale Polyester
Oversigt ExcelGel precast gels for SDS-PAGE
Til brug med (udstyr) Immobiline DryStrip Gels
Gel procent 8 to 18%
Gel tykkelse 0.5 mm
Gel Type Tris-Acetate
Produkttype Gradient Page
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 15 to 200 kDa
Wells 25-well
Til brug med (applikation) Analytical Chemistry and Research, Research Horizontal Electrophoresis of SDS Denatured Proteins
Materiale Polyester film
Mængde 6/pakke
Stablezone 5% T/3% C
Opbevaringskrav 20 - 30°C
Tykkelse (engelsk) 0.019 in.
Længde (engelsk) 4.3 in.
Længde (engelsk) Gel 4.3 in.
Længde (metrisk) 110 mm
Længde (metrisk) Gel 11 cm
Bredde (engelsk) 9.6 in.
Bredde (engelsk) Gel 9.6 in.
Bredde (metrisk) 24.5 cm
Bredde (metrisk) Gel 24.5 cm
Vis mere Vis mindre
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Supplerende oplysninger
  • UNKNOWN ACUTE-90% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 90% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.