Få mere at vide
Cytiva ExcelGel 8 to 18%, Tris-Acetate, 0.5 mm, Protein Gel, 25-well
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Three homogeneous and one gradient polyacrylamide gel for horizontal electrophoresis of SDS denatured proteins; also for separation of nucleic acids in the base pair range 50-1500
- Homogeneous 7.5, 12.5, and 15% gels have 25 preformed sample wells for sample volumes from up to 17μL for quick, easy sample application
- Gradient gel uses sample application strips (26 samples up to 40μL, 52 samples up to 20μL), paper pieces, or sample droplets; recommended for use with Immobiline DryStrip gels
- ExcelGel SDS Homogeneous 15% is also designed for separation of peptides
Tekniske data
Tekniske data
| Kassettemateriale | Polyester |
| Oversigt | ExcelGel precast gels for SDS-PAGE |
| Til brug med (udstyr) | Immobiline DryStrip Gels |
| Gel procent | 8 to 18% |
| Gel tykkelse | 0.5 mm |
| Gel Type | Tris-Acetate |
| Produkttype | Gradient Page |
| Adskillelse af | Protein |
| Adskillelsesområde | 15 to 200 kDa |
| Wells | 25-well |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Faresætning
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- UNKNOWN ACUTE-90% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 90% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.