Få mere at vide
Cytiva ExcelGel 15%, Tris-Acetate, plus Ethylene Glycol, 0.5 mm, Protein Gel, 25-well
Artikelnummer. 11763339 Shop alle Cytiva produkter
Wells:
25-brønds
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11763339
Brand: Cytiva 80126201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Separation Range: 3 to 8 kd; Separation Type: Denaturing; For Use With: Immobiline DryStrip Gels
Three homogeneous and one gradient polyacrylamide gel for horizontal electrophoresis of SDS denatured proteins; also for separation of nucleic acids in the base pair range 50-1500
  • Homogeneous 7.5, 12.5, and 15% gels have 25 preformed sample wells for sample volumes from up to 17μL for quick, easy sample application
  • Gradient gel uses sample application strips (26 samples up to 40μL, 52 samples up to 20μL), paper pieces, or sample droplets; recommended for use with Immobiline DryStrip gels
  • ExcelGel SDS Homogeneous 15% is also designed for separation of peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kassettemateriale Polyester
Til brug med (udstyr) Immobiline DryStrip Gels
Gel procent 15%
Gel tykkelse 0.5 mm
Gel Type Tris-Acetate, plus Ethylene Glycol
Produkttype Homogeneous Page
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 3 to 8 kDa
Adskillelsestype Denaturing
Wells 25-brønds
Til brug med (applikation) Analytical Chemistry and Research, Research Horizontal Electrophoresis of SDS Denatured Proteins
Materiale Polyester Film
Molekylvægt (g/mol) 71.08
Mængde 6/Pk.
Stablezone 7.5% T/3% C
Opbevaringskrav 2° to 8°C
Tykkelse (engelsk) 0.019 in.
Længde (engelsk) 4.3 in.
Længde (engelsk) Gel 4.3 in.
Længde (metrisk) 110 mm
Længde (metrisk) Gel 11 cm
Bredde (engelsk) 9.8 in.
Bredde (engelsk) Gel 9.8 in.
Bredde (metrisk) 25 cm
Bredde (metrisk) Gel 25 cm