Få mere at vide
Cytiva ExcelGel 12.5%, Tris-Acetate, Protein Gel, 1-well
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Ordreinfo
Order IPG strips separately.
Tekniske data
Tekniske data
| Kassettemateriale | Polyester |
| Til brug med (udstyr) | Multiphor II Unit, ExcelGel SDS BufferStrips |
| Gel procent | 12.5% |
| Gel tykkelse | 0.5 mm |
| Gel Type | Tris-Acetate |
| Produkttype | Homogeneous Page |
| Adskillelse af | Protein |
| Adskillelsesområde | 10 to 120 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturing |
| Wells | 1-well |
| Vis mere |