Få mere at vide
Cytiva ExcelGel 12.5%, Tris-Acetate, Protein Gel, 1-well
Artikelnummer. 11575035 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11575035
Brand: Cytiva 17600221
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Separation Range: 10 to 120 kd; Separation Type: Denaturing; For Use With: Multiphor II Electrophoresis Unit, ExcelGel SDS BufferStrips
Ordreinfo
Order IPG strips separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kassettemateriale Polyester
Til brug med (udstyr) Multiphor II Unit, ExcelGel SDS BufferStrips
Gel procent 12.5%
Gel tykkelse 0.5 mm
Gel Type Tris-Acetate
Produkttype Homogeneous Page
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 10 to 120 kDa
Adskillelsestype Denaturing
Wells 1-well
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Materiale Polyacrylamide
Mængde 6/pakke
Stablezone 77mm, 12.5/2% T/% C
Opbevaringskrav 2° to 8°C
Længde (engelsk) 4.3 in.
Længde (engelsk) Gel 4.3 in.
Længde (metrisk) 250 mm
Længde (metrisk) Gel 11 cm
Bredde (engelsk) 9.8 in.
Bredde (engelsk) Gel 9.8 in.
Bredde (metrisk) 110 mm
Bredde (metrisk) Gel 25 cm