Få mere at vide
Klever Excel Plus metalregistrerbar
Artikelnummer. 17739027
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17739027 Blå
1 options
Artikelnummer. 17739027 Leverandør Klever Leverandørnr. PLS40030MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3230.00 DKK
    2834.06 DKK / Pakke med 50
    Spare 395.94 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Klever Excel Plus MD er en sikkerhedskniv med skjult klinge og dermed det højeste sikkerhedsniveau. Det beskytter mennesker og materiale på samme tid.
  • På grund af den bredere bladfremfører kan endnu tykkere materiale skæres nemt og sikkert.
  • På grund af den metaldetekterbare plast er sikkerhedskniven særdeles velegnet til brug i fødevare-, kemisk- eller medicinalindustrien.
  • Engangsproduktet skærer op til dobbeltvægget bølgepap, film, klæbebånd, omsnøringstape mv.
  • Med praktisk øje til lanyardfastgørelse eller ophængning.
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedskniv
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Farve Blå