Få mere at vide
Hellma Excalibur Lab Optisk Immersion Probe
Artikelnummer. 15934950
Skift visning
Type:
Excalibur Laboratorie optisk immersionsprobe
Artikelnummer. Type
15934950 Excalibur Laboratorie optisk immersionsprobe
1 options
Artikelnummer. 15934950 Leverandør Hellma Leverandørnr. LEIX02UE20AN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55710.00 DKK
    52428.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 3281.63 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Klassisk, alsidig, all-around transmissionssonde til UV/VIS/NIR-serien.
  • Klassisk transmissionssonde har en bred vifte af mulige anvendelser.
  • Uanset om det er til brug i laboratoriet, til online overvågning i procesmiljøer eller endda til TDA-målinger– det er altid det rigtige valg.
Tekniske data
Type Excalibur Laboratorie optisk immersionsprobe
Bølgelængdeområde 400 til 2300 nm
Fiberlængde 1,8 m eksterne fiberoptiske kabler med SMA stik
Materiale Optisk materiale: Kvarts, sondehus: Rustfrit stål (316 L)
Stilængde 2 mm
Spektral rækkevidde 210 til 1100 nm, lav solarisering
Temperaturgrænse Op til 150 °C