missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Exalamide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448688
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448688 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16448688 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1224

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Exalamide (2-(Hexyloxy)benzamide), an arenecarboxamide, is a potent antifungal agent.

Exalamide (2-(Hexyloxy)benzamide), an arenecarboxamide, is a potent antifungal agent.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Exalamide
Fysisk form Solid
CAS 53370-90-4
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H19NO2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 2-(Hexyloxy)benzamide
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (451.88 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)C1=CC=CC=C1OCCCCCC
Molekylvægt (g/mol) 221.3
Formel vægt 221.3
Procent renhed 99.93%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.