Få mere at vide
Isofield™ Exa 230 valideret steril øreslynge til renrumsansigtsmaske med klips - Kompatibel med klasse A/B
Beskrivelse
- Valideret steril øreslynge til renrumsansigtsmaske med clips
- 230 mm længde med formbar næseliste
- 3-lags non-woven konfiguration
- Meget effektiv bakterie- og partikelfiltrering
- Gammabestråling, minimum 25 kGy
- Sterilitetssikringsniveau 10-6
- Partikelafgivelse (Helmke Tromle) Kategori I Individuelt pakkede poser trykt med IPA-resistent blæk for at bevare sporbarheden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Ørebøjler |
| Materiale | Polyethylen, polypropylen |
| Størrelse | Brede |
| Sterilitet | Steril |
| Stil | Plisseret |