Få mere at vide
STEMCELL Technologies EX527
Beskrivelse
- EX527 is a cell-permeable, selective inhibitor of mammalian sirtuin 1 (SIRT1; IC50 = 98 nM) over SIRT2 and SIRT3 and has no effect on other histone deacetylases (HDACs; Nayagam et al.) SIRT1 is a nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)-dependent deacetylase with roles in energy metabolism and inflammation
- Studies have shown that EX527 inhibits sirtuins by forming a trimeric sirtuin complex with an NAD+-derived coproduct (Gertz M et al.)
- Increases the production of oligodendrocytes from differentiating neural stem cells and neural progenitor cells in vitro (Rafalski et al.)
- Restores the microvascular response during the hypoinflammatory phase in a mouse model of sepsis, and enhances the systemic innate immune response (Vachharajani et al.)
- Delays cyst growth in kidneys of PKD1 knockout mouse models (Zhou et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 49843-98-3 |
| Synonym | Selisistat |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C13H13ClN2O |
| Renhed | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?