missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

EX229, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480987
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480987 50 mg 50mg
16474698 10 mg -
16423206 25 mg -
16417417 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480987 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112769

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress EX229, a Benzimidazole derivative, is a potent and allosteric activator of AMP-activated protein kinase (AMPK), with Kds of 0.06 μM, 0.06 μM and 0.51 μM for α1β1γ1, α2β1γ1 and α1β2γ1 in biolayer interferometry, respectively.

EX229, a Benzimidazole derivative, is a potent and allosteric activator of AMP-activated protein kinase (AMPK), with Kds of 0.06 μM, 0.06 μM and 0.51 μM for α1β1γ1, α2β1γ1 and α1β2γ1 in biolayer interferometry, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EX229
CAS 1219739-36-2
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H18ClN3O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 13 mg/mL (30.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O)C1=CC(OC2=NC3=CC(Cl)=C(C4=CC5=C(N(C)C=C5)C=C4)C=C3N2)=CC=C1C
Molekylvægt (g/mol) 431.87
Formel vægt 431.87
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.