Få mere at vide
CleanSpace™ EX Power System
Artikelnummer. 15920102 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Strøm enhed
Artikelnummer.
15920102 Strøm enhed
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15920102 Leverandør CleanSpace™ Leverandørnr. PAF0060
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Egensikker batteridrevet luftrensende åndedrætsværn med positivt tryk (PAPR). Velegnet til brug i visse antændelige eller potentielt eksplosive atmosfærer, hvor der er risiko for eksplosion.
  • Egensikker
  • Let vægt og behagelig
  • Gult kabinet med høj synlighed for nem genkendelse
  • AirSensit System™ til masketrykkontrol og åndefølsom luftstrøm
  • Et-knap-system og standby og auto-start/stop-tilstand for hurtig af- og påtagning
  • Let at bruge støttesele
  • Højdekompenseret filterblokeret registrering
  • Lang driftstid: op til 8 timer og hurtig batteriopladning:< 2 timer
  • Nem og præcis kontrol af flowkapacitet
Tekniske data
Produkttype PAPR-samling, ingen hovedtop
Model- PAF-0060
Maske sælges separat