Få mere at vide
CleanSpace™ Technology EX Hovedsele
Artikelnummer. 15940072 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PAF-1060
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15940072 PAF-1060 Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15940072 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. PAF0073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.61 DKK
    425.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 125.23 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
EX hovedsele er lavet af TPU plast og neopren med nylon clips.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace™ PAPR: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Designet til komfort over lange perioder
  • Tillader sved og åndbarhed
  • Flere justeringspunkter
  • Let at vaske og hurtigttørrende
  • Holdbar og designet til langvarig brug i barske miljøer
  • Nem og hurtig udskiftning
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012, EN 12942 (CE-mærke), Klassificering IP 66
Engangs Genanvendelig
Produkttype Hovedsele
Til brug med (udstyr) PAF-1060
Model- PAF-0073
Opbevaringskrav Opbevares ved -10 °C til +55 °C
Vægt (metrisk) 20 g