Få mere at vide
CleanSpace™ EX Halvmasker til PAPR-systemet
Artikelnummer. p-7156843 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15920072
Brand: CleanSpace™ PAF0064
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
EX Halvmasker er specielt designet til at klistre på og fuldende CleanSpace™ EX PAPR system.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace™ PAPR: let, ingen slanger eller bælter
  • Halvmasker fås i 3 størrelser for at lette en sikker forsegling og en behagelig pasform
  • Materialer: Blød silikonepude, nylonclips og polycarbonat (udåndingsventil)
  • Masketilpasningstestadapter tilgængelig til TSI PortaCount pasformstest
  • Nem fjernelse for rengøring
  • Gennemsigtig og letter kommunikationen
  • Halvmasker clipses hurtigt på kraftenhederne og klippes let af for rengøring
  • Blød silikone, der let former sig efter ansigtet og ikke forårsager allergisk dermatitis
  • Behandlet med en elektrisk ledende belægning og er godkendt til brug i egensikre miljøer
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012
Certificeringer (EN) EN 12942
Farve Klar
Produkttype PAPR halvmaske
Størrelse Lille
Til brug med (applikation) Minedrift, svejsning, fremstilling, smeltning, byggeri, genbrugsanlæg, beredskabstjenester, landbrug, forarbejdningsanlæg, slibning
Til brug med (udstyr) PAF-1060
IP-vurdering IP66/67
Model- PAF-0064
Opbevaringskrav Opbevares ved -10 °C til 55 °C
Dimensioner (L x B x H) 170 x 130 x 70 mm
Vægt (metrisk) 125 g