Få mere at vide
CleanSpace™ EX Halvmasker til PAPR-systemet
Artikelnummer. 15920072 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15920072 Lille Hver
15900072 Medium Hver
15910072 Større Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15920072 Leverandør CleanSpace™ Leverandørnr. PAF0064
Forventet forsendelse: 08-12-2026
EX Halvmasker er specielt designet til at klistre på og fuldende CleanSpace™ EX PAPR system.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace™ PAPR: let, ingen slanger eller bælter
  • Halvmasker fås i 3 størrelser for at lette en sikker forsegling og en behagelig pasform
  • Materialer: Blød silikonepude, nylonclips og polycarbonat (udåndingsventil)
  • Masketilpasningstestadapter tilgængelig til TSI PortaCount pasformstest
  • Nem fjernelse for rengøring
  • Gennemsigtig og letter kommunikationen
  • Halvmasker clipses hurtigt på kraftenhederne og klippes let af for rengøring
  • Blød silikone, der let former sig efter ansigtet og ikke forårsager allergisk dermatitis
  • Behandlet med en elektrisk ledende belægning og er godkendt til brug i egensikre miljøer
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012
Certificeringer (EN) EN 12942
Farve Klar
Produkttype PAPR halvmaske
Størrelse Lille
Til brug med (applikation) Minedrift, svejsning, fremstilling, smeltning, byggeri, genbrugsanlæg, beredskabstjenester, landbrug, forarbejdningsanlæg, slibning
Til brug med (udstyr) PAF-1060
IP-vurdering IP66/67
Model- PAF-0064
Opbevaringskrav Opbevares ved -10 °C til 55 °C
Dimensioner (L x B x H) 170 x 130 x 70 mm
Vægt (metrisk) 125 g