Få mere at vide
CleanSpace™ EX Halvmasker til PAPR-systemet
Shop alle CleanSpace Technology produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace™ PAPR: let, ingen slanger eller bælter
- Halvmasker fås i 3 størrelser for at lette en sikker forsegling og en behagelig pasform
- Materialer: Blød silikonepude, nylonclips og polycarbonat (udåndingsventil)
- Masketilpasningstestadapter tilgængelig til TSI PortaCount pasformstest
- Nem fjernelse for rengøring
- Gennemsigtig og letter kommunikationen
- Halvmasker clipses hurtigt på kraftenhederne og klippes let af for rengøring
- Blød silikone, der let former sig efter ansigtet og ikke forårsager allergisk dermatitis
- Behandlet med en elektrisk ledende belægning og er godkendt til brug i egensikre miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AS/NZS1716: 2012 |
| Certificeringer (EN) | EN 12942 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | PAPR halvmaske |
| Størrelse | Større |
| Til brug med (applikation) | Minedrift, svejsning, fremstilling, smeltning, byggeri, genbrugsanlæg, beredskabstjenester, landbrug, forarbejdningsanlæg, slibning |
| Til brug med (udstyr) | PAF-1060 |
| IP-vurdering | IP66/67 |
| Model- | PAF-0063 |
| Opbevaringskrav | Opbevares ved -10 °C til 55 °C |
| Vis mere |