missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ EX 527
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001429
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001429 1 mg
18005662 10 mg
18054162 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001429 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2780/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective SIRT1 inhibitor

EX 527 is a selective inhibitor of SIRT1 that does not inhibit histone deacetylase (HDAC) or other sirtuin deacetylase family members (IC50 values are 98, 19600, 48700, > 100000 and > 100000 nM for SIRT1, SIRT2, SIRT3, HDAC and NADase respectively). In an animal model of Huntington's disease, EX 527 rescues neuronal degeneration, extends lifespan, reduces huntingtin inclusions and prevents ventricular enlargement. EX 527 enhances p53 acetylation in response to DNA damaging agents. Orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 49843-98-3
Molekylær formel C13H13ClN2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EX 527
Mængde 1 mg
Formel vægt 248.71
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 248.71
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.