Få mere at vide
EX 527, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
EX-527 er en potent og selektiv sirtuin 1 (SIRT1) inhibitor (IC50 38 nM) identificeret fra en screening med høj kapacitet. EX-527 er mere selektiv (200-500 gange) for SIRT1 end for SIRT2 eller SIRT3 og har vist sig at være en potent SIRT6-hæmmer, der anvender H3K56-deacetyleringssted-baseret substrat. EX-527 hæmmer ikke klasse I/II HDAC-aktivitet ved koncentrationer op til 100 uM. Forbedrer p53-acetylering som reaktion på DNA-skadelige midler. EX-527 er racemisk; den aktive isomer (EX-243) giver lignende resultater og styrke, hvorimod den anden isomer (betegnet EX-242) er inaktiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-527 er en potent og selektiv sirtuin 1 (SIRT1) inhibitor (IC50 38 nM) identificeret fra en screening med høj kapacitet. EX-527 er mere selektiv (200-500 gange) for SIRT1 end for SIRT2 eller SIRT3 og har vist sig at være en potent SIRT6 i
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EX 527 |
| CAS | 49843-98-3 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C13H13ClN2O |
| MDL nummer | MFCD03009471 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | selisistat, sirt1 inhibitor iii, 1h-carbazole-1-carboxamide, 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro, 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-1-carboxamide, racemic, selisistat inn, 6-chloro-1,2,3,4,9-pentahydro-4ah-carbazolecarboxamide, ex-527 selisistat, ex 527 selisistat, d0e3lp, cambridge id 6859180 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and dimethyl formamide. |
| InChI nøgle | FUZYTVDVLBBXDL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1CC(C2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Cl)C(=O)N |
| Vis mere |