Få mere at vide
Abnova™ EWSR1/ATF1 DY Translokation FISH Probe
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | Ewing sarkom breakpoint region 1 |
| Gene Alias | EWS |
| Gen symbol | EWSR1 |
| Gen-id (Entrez) | 2130;466 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 200μ L |
| Form | Væske |