Få mere at vide
EW 7197, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EW 7197 |
| CAS | 1352608-82-2 |
| Molekylær formel | C22H18FN7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[[4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methyl]-2-fluoroaniline, N-(2-Fluorophenyl)-5-(6-methyl-2-pyridinyl)-4-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl-1H-imidazole-2-methanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18FN7/c1-14-5-4-8-18(27-14)22-21(15-9-10-20-25-13-26-30(20)12-15)28-19(29-22)11-24-17-7-3-2-6-16(17)23/h2-10,12-13,24H,11H2,1H3,(H,28,29) |
| SMIL | C=CCc1cc(c(O)cc1)c2cc(CC=C)c(O)cc2 |
| IUPAC navn | 2-fluoro-N-[[5-(6-methylpyridin-2-yl)-4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-1H-imidazol-2-yl]methyl]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.42 |
| Formel vægt | 399.1608 |